Läs mer
Invitrogen™ NuPAGE™ MOPS SDS körningsbuffert (20X)
Produktkod. 11589156
Change view
Kvantitet:
500 ml
5 l
Förpackningsstorlek:
5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11589156 500 ml 500ml
11599156 5 l 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11589156 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer NP0001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1160.00 SEK
    1020.65 SEK / 500ml
    Save 139.35 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
NuPAGE MOPS SDS Running Buffer (20X)
Kräver
Buffertarna tillhandahålls som en koncentrerad lösning och kräver enkel utspädning med avjoniserat vatten före användning.
Tillverkad med reagenser av hög renhet och är strikt kvalitetskontrollerade.
NuPAGE MOPS SDS körningsbuffert (20X) är utformad för att endast köra proteiner på NuPAGE Novex Bis-Tris-geler. NuPAGE™ MOPS SDS körningsbuffert rekommenderas för att separera små till medelstora proteiner.
  • Få konsekventa och smidiga resultat av hög kvalitet
  • Förblandade NuPAGE-buffertar är ett smidigt sätt att säkerställa högkvalitativa, konsekventa elektroforesresultat
1D gelelektrofores, proteingelelektrofores, proteiner, expression, isolering och analys
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Running Buffer
Koncentration 20X
pH 7.7
Fysisk form Vätska
Produktlinje NuPAGE
Kvantitet 500 ml
Formulering 50 mM MOPS, 50 mM Trisbas, 0,1 % SDS, 1 mM EDTA, pH 7,7, 0,01–0,09 % N,N-dimetylformamid