Läs mer
Invitrogen™ NuPAGE™ MOPS SDS körningsbuffert (20X)
Beskrivning
Innehåller
NuPAGE MOPS SDS Running Buffer (20X)
Kräver
Buffertarna tillhandahålls som en koncentrerad lösning och kräver enkel utspädning med avjoniserat vatten före användning.
NuPAGE MOPS SDS körningsbuffert (20X) är utformad för att endast köra proteiner på NuPAGE Novex Bis-Tris-geler. NuPAGE™ MOPS SDS körningsbuffert rekommenderas för att separera små till medelstora proteiner.
- Få konsekventa och smidiga resultat av hög kvalitet
- Förblandade NuPAGE-buffertar är ett smidigt sätt att säkerställa högkvalitativa, konsekventa elektroforesresultat
1D gelelektrofores, proteingelelektrofores, proteiner, expression, isolering och analys
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Running Buffer |
| Koncentration | 20X |
| pH | 7.7 |
| Fysisk form | Vätska |
| Produktlinje | NuPAGE |
| Kvantitet | 5 l |
| Formulering | 50 mM MOPS, 50 mM Tris Base, 0.1% SDS, 1 mM EDTA, pH 7.7, 0.01-0.09% N,N-dimethylformamide |