Läs mer
Invitrogen™ NuPAGE™ Provreduktionsmedel (10X)
Produktkod. 10424012
Change view
Kvantitet:
250 μL
10 ml
Förpackningsstorlek:
10ml
250µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10424012 250 μL 250µL
11569166 10 ml 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10424012 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer NP0004
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
NuPAGE Sample Reducing Agent (500mM dithiothreitol)
Klart att använda reagens för att minska proteinprover för proteingelelektrofores
NuPAGE Provreducerande medel innehåller 500 mM ditiotreitol (DTT) i en 10X koncentration färdig att använda i en stabiliserad flytande form. Använda NuPAGE Provreducerande medel vid körning av proteiner NuPAGE Novex Bis-Tris geler för att bibehålla proteinprover i reducerat tillstånd under elektrofores.
1D gelelektrofores, 2D gelelektrofores, isoelektrisk fokusering, proteingelelektrofores, proteinprovfraktionering, beredning av proteinprov och proteinrening, proteiner, uttryck, isolering och analys
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring NuPAGE™ Provreducerande medel (500 mM ditiotreitol) bör förvaras vid 4 °C. Garanterat hållbar i 6 månader om inget annat anges i produktlitteraturen.
Koncentration 500 mM
Kvantitet 250 μL
Frakt skick Våt is
Produktlinje NuPAGE
Produkttyp Provreduktionsmedel