Läs mer
Invitrogen™ NuPAGE™ Överföringsbuffert (20X)
Produktkod. 10564613
Change view
Kvantitet:
125 ml
1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
125ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10564613 1 l 1 L
11539166 125 ml 125ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10564613 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer NP00061
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Används för att överföra proteiner från NuPAGE Novex geler till membran för Western blotting
NuPAGE Transfer Buffer kan användas med Novex Semi-Dry Blotter för halvtorr överföring eller med XCell II™ Blot-modul för våt (tank) överföring. NuPAGE Antioxidant kan användas med NuPAGE Transfer Buffer för att förbättra överföringen av reducerade proteiner till membran.
1D gelelektrofores, proteingelelektrofores, proteiner, uttryck, isolering och analys, Western-blotting
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur. Garanterat hållbar i 6 månader om inget annat anges i produktlitteraturen.
Buffert Överför buffertar
Koncentration 20 X
Gel typ NuPAGE
Gelkompatibilitet NuPAGE™ Geler
Kvantitet 1 l
Frakt skick Rumstemperatur
Produktlinje NuPAGE
Produkttyp Överföringsbuffert