Läs mer
Invitrogen™ NuPAGE™ Överföringsbuffert (20X)
Produktkod. 11539166
Kvantitet:
125mL
1L
Förpackningsstorlek:
1 L
125ml
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11539166
Brand: Invitrogen™ NP0006
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Används för att överföra proteiner från NuPAGE Novex geler till membran för Western blotting
NuPAGE Transfer Buffer kan användas med Novex Semi-Dry Blotter för halvtorr överföring eller med XCell II™ Blot-modul för våt (tank) överföring. NuPAGE Antioxidant kan användas med NuPAGE Transfer Buffer för att förbättra överföringen av reducerade proteiner till membran.
1D gelelektrofores, proteingelelektrofores, proteiner, uttryck, isolering och analys, Western-blotting
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur. Garanterat hållbar i 6 månader om inget annat anges i produktlitteraturen.
Buffert Överför buffertar
Koncentration 20X
Gel typ NuPAGE
Produkttyp Överför buffert
Gelkompatibilitet NuPAGE™ Geler
Produktlinje NuPAGE™
Kvantitet 125mL