Läs mer
Invitrogen™ NuPAGE™ Tris-Acetate SDS Buffer Kit (för Tris-Acetate Gels), Innehåller 1 st. LA0041, NP0004, NP0005, NP0007
Produktkod. 10718234
Change view
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10718234 1 kit 1 uppsättning
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10718234 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer LA0050
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
20X NuPAGE Tris-Acetate SDS Running Buffer (500mL), 10X NuPAGE Provreduktionsmedel (250 μl), NuPAGE Antioxidant (15 ml), 4X NuPAGE LDS-provbuffert (10mL)
Ge separation av proteiner med stor molekylvikt när de används med NuPAGE Tris-Acetate SDS Running Buffer
  • NuPAGE Novex Tris-acetatgeler kan också köras med Tris-Glycine Native Running Buffer för att lösa upp naturliga proteiner mer effektivt än Tris-Glycine gelsystem
1D gelelektrofores, proteingelelektrofores, proteiner, expression, isolering och analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Buffertsats
Innehåll och lagring NuPAGE™ Tris-Acetate SDS Buffer Kit (för Tris-Acetate Gels) innehåller:
• 20X NuPAGE™ Tris-Acetate SDS Running Buffer (500 ml): Förvara vid °4 C till °25 C 10
•X NuPAGE™ Provreduktionsmedel (250μ l): Förvara vid 2 °C till 8 °C
• NuPAGE™ Antioxidant (15 ml): Förvara vid °4 C
•4X NuPAGE™ LDS-provbuffert (10 ml): Förvara vid 4 C °till 25 °C
Gel typ SDS PAGE Gel
Gelkompatibilitet NuPAGE Tris-acetat gel
Produktlinje NuPAGE
Kvantitet 1 kit