Läs mer
Invitrogen™ NuPAGE™ Tris-Acetate SDS Running Buffer (20X)
Produktkod. 11564986
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11564986 500 ml 500ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11564986 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer LA0041
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Kräver
Buffertarna tillhandahålls som en koncentrerad lösning som kräver en enkel utspädning med avjoniserat vatten före användning.
Formulerad för separation av proteiner, i deras denaturerade tillstånd, på NuPAGE Novex Tris-acetat geler
  • NuPAGE Novex Tris-acetatgeler ger utmärkt separation av proteiner med stor molekylvikt när de används med NuPAGE Tris-Acetate SDS Running Buffer
  • Förblandade buffertar är ett bekvämt sätt att säkerställa högkvalitativa, konsekventa elektroforesresultat
1D gelelektrofores, proteingelelektrofores, proteiner, expression, isolering och analys
Beställningsinfo
Frakt skick: Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid +4 °C till 25 °C. Garanterat hållbar i 6 månader om inget annat anges i produktlitteraturen.
Buffert Körande buffertar
Koncentration 20 X
Gel typ SDS-SIDA
Gelkompatibilitet NuPAGE™ Tris-acetatgeler
Kvantitet 500 ml
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is
Produktlinje NuPAGE
Produkttyp SDS Running Buffer