Läs mer
Invitrogen™ Novex™ OPD, 50 Tablets
Kvantitet:
50 Tablets
Förpackningsstorlek:
50 tabletter
Beskrivning
- Used as substrate for horseradish peroxidase (HRP) in ELISAs
Build Your Own Immunoassay, Cell Analysis, Immunoassays
Beställningsinfo
Shipping condition: Wet ice
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Tablets |
| Material | Agarose |
| Kvantitet | 50 Tablets |