Läs mer
Invitrogen™ Novex™ pH 3-10 IEF Buffer Kit, inkluderar LC5300, LC5310, LC5311
Produktkod. 10297142
Change view
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10297142 1 kit 1 uppsättning
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10297142 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer LC5317
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Varje kit innehåller Novex IEF anodbuffert, 50X (LC5300), Novex IEF katodbuffert pH 3-10, 10X (LC5310), Novex IEF Sample Buffer pH 3-10, 2X (LC5311)
Optimerad för användning med Novex™ pH 3-10 IEF-geler
  • Koncentration: 20X
Isoelektrisk fokusering, proteingelelektrofores, proteiner, uttryck, isolering och analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Buffert Anod& Katodbuffertar
Koncentration 20 X
Gel typ IEF
pH-intervall 3 till 10
Gelkompatibilitet Novex™ IEF Gels
Kvantitet 1 kit
Produktlinje Novex
Produkttyp IEF-buffertkit