Läs mer
Invitrogen™ Novex™ IEF Protein Gels, pH 3-10, 1,0 mm
Produktkod. 10741264
Change view
Wells:
10-brunn
12-brunn
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Wells Förpackningsstorlek
10741264 10-brunn Varje
12098359 12-brunn Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10741264 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EC6655BOX
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2255.00 SEK
    2051.65 SEK / Paket med 5
    Save 203.35 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
En låda med 5 geler
Novex™ pH 3-10 IEF-geler används för pI-bestämning och är utmärkta för naturliga tillämpningar med lösliga proteiner. Isoelektrisk fokusering (IEF) är en elektroforesteknik som separerar proteiner baserat på deras isoelektriska punkt (pI).
Novex™ pH 3-10 IEF-geler används för pI-bestämning och är utmärkta för naturliga tillämpningar med lösliga proteiner. Isoelektrisk fokusering (IEF) är en elektroforesteknik som separerar proteiner baserat på deras isoelektriska punkt (pI). pI är det pH vid vilket ett protein inte har någon nettoladdning och inte rör sig i ett elektriskt fält. Vertikala IEF-geler skapar effektivt en pH-gradient så att proteiner separeras enligt deras unika pI.
IEG-geler kan användas för att lätt detektera mindre förändringar i ett protein på grund av deaminering, fosforylering eller glykosylering, och kan lösa upp olika proteiner av liknande storlek som inte kan lösas på standard SDS-PAGE-geler. Förfokusering krävs inte. Total körtid är cirka 2,5 timmar.
Formulering
Novex™ IEF-geler är 5 % polyakrylamid och består av akrylamid med hög renhet, bisakrylamid, TEMED, APS , ultrarent vatten och 2 % amfolyter. De innehåller inga denaturerande reagenser.
Rekommenderade buffertar
IEF är en känslig teknik som påverkas av många faktorer. Våra optimerade, förblandade IEF-buffertar minskar variationen och hjälper dig att få konsekventa resultat.
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gel Tjocklek 1.0 mm
Gel typ IEF
Wells 10-brunn
Kvantitet 5 geler/låda
Förvaringskrav Förvara vid 2 °C till 8 °C. Får ej frysas.
För användning med (utrustning) XCell SureLock Mini-cell