Läs mer
Invitrogen™ Novex™ pH 3-7 IEF Buffer Kit, innehåller LC5300, LC5370, LC5371
Produktkod. 10675003
Change view
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10675003 1 kit 1 uppsättning
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10675003 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer LC5377
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolitik
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Indeholder
Varje kit innehåller LC5300, LC5370, LC5371
Optimerad för användning med Novex pH 3-7 IEF-geler
Isoelektrisk fokusering, proteingelelektrofores, proteiner, uttryck, isolering och analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttyp Buffertsats
Buffert Anod& Katodbuffertar
Gel typ IEF Gel
Gelkompatibilitet Novex IEF Gel
Produktlinje Novex
Kvantitet 1 kit
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.