Läs mer
Invitrogen™ Novex™ IEF Protein Gels, pH 3-7, 1,0 mm
Produktkod. 10405935
Change view
Wells:
10-brunn
12-brunn
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Wells Förpackningsstorlek
10405935 10-brunn Paket med 5
10793305 12-brunn Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10405935 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EC6645BOX
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2230.00 SEK
    1560.65 SEK / Paket med 5
    Save 669.35 SEK
    30% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Novex™ pH 3-7 IEF-geler används för pI-bestämning och är utmärkta för naturliga tillämpningar med lösliga proteiner. Isoelektrisk fokusering (IEF) är en elektroforesteknik som separerar proteiner baserat på deras isoelektriska punkt (pI).
Novex™ pH 3-7 IEF-geler används för pI-bestämning och är utmärkta för naturliga tillämpningar med lösliga proteiner. Isoelektrisk fokusering (IEF) är en elektroforesteknik som separerar proteiner baserat på deras isoelektriska punkt (pI). pI är det pH vid vilket ett protein inte har någon nettoladdning och inte rör sig i ett elektriskt fält. Vertikala IEF-geler skapar effektivt en pH-gradient så att proteiner separeras enligt deras unika pI.
IEG gels can be used to readily detect minor changes in a protein due to deamination, phosphorylation, or glycosylation, and can resolve different proteins of similar size that cannot be resolved on standard SDS-PAGE gels. Pre-focusing is not required. Total run time is approximately 2.5 hours.
Formulation
Novex™ IEF gels are 5% polyacrylamide and consist of high-purity acrylamide, bisacrylamide, TEMED, APS, ultrapure water, and 2% ampholytes. They do not contain denaturing reagents.
Recommended buffers
IEF is a sensitive technique which is affected by many factors. Our optimized, premixed IEF buffers reduce variability and help you obtain consistent results.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gel Procent 5%
Gel storlek Mini
Gel Tjocklek 1.0 mm
Gel typ IEF
pH-intervall 3,5 till 6,8
Provladdningsvolym 25μ L
Separationstyp Isoelektrisk fokusering
Wells 10-brunn
Separationssätt pI (laddning)
Kvantitet 5 geler/låda
Frakt skick Våt is
Förvaringskrav Förvara vid 2 °C till 8 °C. Får ej frysas.
Bredd (metrisk) 8 cm
Produktlinje Novex
För användning med (utrustning) XCell SureLock Mini-cell