Läs mer
Invitrogen™ Novex™ IEF Protein Gels, pH 3-7, 1,0 mm
Produktkod. p-7237805
Wells:
10-brunn
12-brunn
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10405935
Brand: Invitrogen™ EC6645BOX
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Novex™ pH 3-7 IEF-geler används för pI-bestämning och är utmärkta för naturliga tillämpningar med lösliga proteiner. Isoelektrisk fokusering (IEF) är en elektroforesteknik som separerar proteiner baserat på deras isoelektriska punkt (pI).
Novex™ pH 3-7 IEF-geler används för pI-bestämning och är utmärkta för naturliga tillämpningar med lösliga proteiner. Isoelektrisk fokusering (IEF) är en elektroforesteknik som separerar proteiner baserat på deras isoelektriska punkt (pI). pI är det pH vid vilket ett protein inte har någon nettoladdning och inte rör sig i ett elektriskt fält. Vertikala IEF-geler skapar effektivt en pH-gradient så att proteiner separeras enligt deras unika pI.
IEG-geler kan användas för att lätt detektera mindre förändringar i ett protein på grund av deaminering, fosforylering eller glykosylering, och kan lösa upp olika proteiner av liknande storlek som inte kan lösas på standard SDS-PAGE-geler. Förfokusering krävs inte. Total körtid är cirka 2,5 timmar.
Formulering
Novex™ IEF-geler är 5 % polyakrylamid och består av akrylamid med hög renhet, bisakrylamid, TEMED, APS , ultrarent vatten och 2 % amfolyter. De innehåller inga denaturerande reagenser.
Rekommenderade buffertar
IEF är en känslig teknik som påverkas av många faktorer. Våra optimerade, förblandade IEF-buffertar minskar variationen och hjälper dig att få konsekventa resultat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Mini Gel Tank, XCell SureLock Mini-cell
Gel Procent 5%
Gel storlek Mini
Gel Tjocklek 1.0 mm
Gel typ IEF
pH-intervall 3,5 till 6,8
Provladdningsvolym 25μ L
Separationstyp Isoelektrisk fokusering
Wells 10-brunn
Separationssätt pI (laddning)
Produktlinje Novex
Kvantitet 5 geler/låda
Frakt skick Våt is
Förvaringskrav Förvara vid 2 °C till 8 °C. Får ej frysas.
Bredd (metrisk) 8 cm