Läs mer
Invitrogen™ Human AKT1 (Phospho) [pS473] ELISA Kit, Ultrasensitive
Produktkod. 10642644
Change view
Kvantitet:
96 tester
Förpackningsstorlek:
96 tester
Produktkod. Kvantitet unitSize
10642644 96 tester 96 tester
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10642644 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer KHO0541
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
ELISA
Kit is designed to detect and quantify the level of AKT1 (Phospho) [pS473] in fresh or frozen human cell lysates. Cross-reactivity with mouse and rat cells has been observed. The assay recognizes both natural and recombinant AKT1 (Phospho) [pS473]. Principle of the method A monoclonal capture antibody specific for AKT1 (Phospho) [pS473] has been coated onto the wells of the 96-well plate. During the first incubation, standards of known content and unknown samples are pipetted into the wells and the antigen binds to the immobilized (capture) antibody. After washing, a rabbit antibody specific for the target protein is added to the wells and serves as a detection antibody by binding to the immobilized protein captured during the first incubation. After washing, a horseradish peroxidase labeled anti-rabbit IgG is added. This binds to the detection antibody to complete the four member sandwich. After a third incubation and washing to remove all the unbound enzyme, a substrate solution (TMB) is added, which is acted upon by the bound enzyme to produce color. The intensity of this colored product is directly proportional to the concentration of target protein present in the original specimen and the optical density can be read on a standard microplate reader. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
AKT1 (PKB alfa) är ett serin/treoninkinas som reglerar cellöverlevnad. Det aktiverade enzymet hämmar apoptos och stimulerar cellcykelprogression genom att fosforylera många mål i olika celltyper, inklusive cancerceller. Detta proteinkinas aktiveras av insulin, PI3K, IGF1 och olika andra tillväxt- och överlevnadsfaktorer. Akt främjar cellöverlevnad genom att hämma apoptos genom fosforylering och inaktivering av flera mål, inklusive gaffelhuvudstranskriptionsfaktorer och kaspas-9. AKT-vägen är ett viktigt mål för upptäckt av cancerläkemedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P31749,P31750,P47196
Analysintervall 0.39 to 25 U/mL
Analyskänslighet 0.2 U/mL
Koncentration 0.3 to 25 U/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Celllysater
Typ av substrat Serine/Threonine Kinases
Målarter Mus, Råtta, Människa
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 11651, 207, 24185
Gensymbol AKT,CWS6,PKB,PKB-ALPHA,PRKBA,RAC,RAC-ALPHA
Inkubationstid 4 hr.
Interassay CV 5.2%
Intraassay CV 4.7
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Standard utspädningsbuffert, Detektionsantikropp, anti-rabbit-HRP, HRP-spädningsmedel, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Markör Gene Akt1
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Cell Lysate 10 μL
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Mål AKT1
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 hrs