Läs mer
Invitrogen™ Multispecies STAT3 (Phospho) [pY705] ELISA Kit
Produktkod. 10502625
Change view
Kvantitet:
96 tester
Förpackningsstorlek:
96 tester
Produktkod. Kvantitet unitSize
10502625 96 tester 96 tester
1 options
Produktkod. 10502625 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer KHO0481
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
ELISA
Kit is designed to detect and quantify the level of STAT3 (Phospho) [pY705] in fresh or frozen human cell lysates. Cross-reactivity has been observed in mouse and rat cells. The assay recognizes both natural and recomb. human STAT3 (Phospho) [pY705]. Principle of the method A monoclonal capture antibody specific for STAT3 (Phospho) [pY705]) has been coated onto the wells of 96-well plate. During the first incubation, standards of known content and unknown samples are pipetted into the wells and the antigen binds to the immobilized (capture) antibody. After washing, a rabbit antibody specific for the target protein is added to the wells and serves as a detection antibody by binding to the immobilized protein captured during the first incubation. After washing, a HRP labeled anti-rabbit IgG is added. This binds to the detection antibody to complete the four member sandwich. After a third incubation and washing to remove all the unbound enzyme, a substrate solution (TMB) is added, which is acted upon by the bound enzyme to produce color. The intensity of this colored product is directly proportional to the concentration of target protein present in the original specimen and the optical density can be read on a standard microplate reader. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
STAT3 tillhör familjen av STAT-proteiner (signaltransducers and activators of transcription) som fosforyleras av receptorassocierade kinaser, translokeras till kärnan och fungerar som transkriptionsfaktorer som svar på cytokiner och tillväxtfaktorer. Koaktivatorer såsom CREB-bindande protein krävs för transkriptionell aktivering av STAT3. STAT3 kan också aktiveras av Interferon-alfa, Interferon-gamma, EGF, PDGF och IL6. Fosforylering på tyrosin 705 av JAK1 och JAK2 är väsentlig för STAT3-dimerbildning, nukleär translokation och DNA-bindningsaktivitet. Hos människor är STAT3-genen lokaliserad på q-armen av kromosom 17. STAT3 har visat sig aktiveras av IFN-alfa men inte IFN-beta. Transkriptionsfaktorerna associerade med STAT3 är c-Jun och cykliskt AMP-responsive enhancer binding protein (CREB). STAT3 förmedlar uttrycket av en mängd olika gener som svar på cellstimuli och spelar således en nyckelroll i många cellulära processer som celltillväxt och apoptos. Den lilla GTPase Rac1 har visat sig binda och reglera aktiviteten av STAT3 medan PIAS3-proteinet är en specifik hämmare av STAT3. Tre alternativt splitsade transkriptvarianter som kodar för distinkta isoformer av STAT3 har beskrivits. Borttagning av STAT3-genen i knock-out-möss var dödlig i det tidiga embryonala skedet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P40763,P42227,P52631
Analysintervall 1.57 to 100 U/mL
Analyskänslighet <0.9 U/mL
Koncentration 1.6 U/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Celllysater
Typ av substrat Transcription Factors
Målarter Mus, Råtta
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 20848, 25125, 6774
Gensymbol ADMIO,ADMIO1,APRF,HIES
Inkubationstid 4 hr.
Interassay CV 4.5%
Intraassay CV 3.9
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Standard utspädningsbuffert, Detektionsantikropp, anti-rabbit-HRP, HRP-spädningsmedel, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Markör Gene STAT3
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Cell Lysate 10 μL
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Mål STAT3
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 hrs