Läs mer
Invitrogen™ Human Tau (fosfo) [pS199] ELISA Utrustning
Beskrivning
The Human Tau (Phospho) [pS199] ELISA kvantifierar Hu Tau (Phospho) [pS199] i human cerebrospinalvätska (CSF), cellysat, hjärnhomogenat, buffrad lösning eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant Hu Tau (Phospho) [pS199]. Metodens princip The Human Tau (Phospho) [pS199] fastfas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | P10636 |
| Analysintervall | 15,6 till 1000 pg/ml |
| Analyskänslighet | <2 pg/mL |
| Koncentration | 15.6 to 1000 pg/mL |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | ELISA |
| Provtyp | Hjärnhomogenat, Celllysater, Cerebrospinalvätska, Supernatant |
| Målarter | Människa |
| För användning med (utrustning) | Kolorimetrisk mikroplattläsare |
| Gen-ID (Entrez) | 4137 |
| Visa mer |