Läs mer
Invitrogen™ Human Tau (Phospho) [pT181] ELISA Kit
Produktkod. 10591255
Change view
Kvantitet:
96 tester
Förpackningsstorlek:
96 tester
Produktkod. Kvantitet unitSize
10591255 96 tester 96 tester
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27969” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 10591255 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer KHO0631
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27969” för att få ditt kampanjpris
ELISA
Kit is designed to detect and quantify the level of Tau (Phospho) [pT181] in human cerebrospinal fluid, tissue homogenates, buffered solutions and cell culture supernatants. The assay recognizes both natural and recombinant Tau (Phospho) [pT181]. Principle of the method A monoclonal capture antibody specific for Tau (Phospho) [pT181] has been coated onto the wells of the 96-well plate. During the first incubation, standards of known content and unknown samples are pipetted into the wells and the antigen binds to the immobilized (capture) antibody. After washing, a rabbit antibody specific for the target protein is added to the wells and serves as a detection antibody by binding to the immobilized protein captured during the first incubation. After washing, a horseradish peroxidase labeled anti-rabbit IgG is added. This binds to the detection antibody to complete the four member sandwich. After a third incubation and washing to remove all the unbound enzyme, a substrate solution (TMB) is added, which is acted upon by the bound enzyme to produce color. The intensity of this colored product is directly proportional to the concentration of target protein present in the original specimen and the optical density can be read on a standard microplate reader. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Tau är ett neuronalt mikrotubuli-associerat protein som huvudsakligen finns på axoner. Taus funktion är att främja tubulinpolymerisation och stabilisera mikrotubuli. C-terminalen binder axonala mikrotubuli medan N-terminalen binder neurala plasmamembrankomponenter, vilket tyder på att tau fungerar som ett länkprotein mellan båda. Axonal polaritet är förutbestämd av TAU/MAPT-lokalisering (i neuroncellen) i domänen av cellkroppen som definieras av centrosomen. De korta isoformerna tillåter plasticitet hos cytoskelettet medan de längre isoformerna företrädesvis kan spela en roll i dess stabilisering. I sin hyperfosforylerade form är Tau huvudkomponenten i parade spiralformade filament (PHF), byggstenen för neurofibrillära lesioner i hjärnan med Alzheimers sjukdom (AD). Hyperfosforylering försämrar Taus mikrotubulibindande funktion, vilket resulterar i destabilisering av mikrotubuli i AD-hjärnor, vilket i slutändan leder till degenerering av de påverkade neuronerna. Många serin/treoninkinaser fosforylerar Tau, inklusive GSK-3beta, proteinkinas A (PKA), cyklinberoende kinas 5 (cdk5) och kaseinkinas II. Hyperfosforylerad Tau finns i neurofibrillära lesioner i en rad och andra störningar i centrala nervsystemet såsom Picks sjukdom, frontotemporal demens, kortiko-basal degeneration och progressiv supranukleär pares.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P10636
Analysintervall 15,6 till 1000 pg/ml
Analyskänslighet <10 pg/mL
Koncentration 15.6 to 1000 pg/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Cerebrospinalvätska, Supernatant, Vävnadshomogenater
Målarter Människa
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 4137
Gensymbol DDPAC,FTDP-17 L,MSTD,MTBT1,MTBT2,PPND,PPP1R103,TAU,MAPT
Inkubationstid 4 hr.
Interassay CV 5.7%
Intraassay CV 4.3
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Standard utspädningsbuffert, Detektionsantikropp, anti-rabbit-HRP, HRP-spädningsmedel, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Markör Gene Tau
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Cerebrospinalvätska 10μ L, Supernatant 10μ L, vävnadshomogenat 10μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Mål Tau
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 15 hrs
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Human Tau (Phospho) [pT181] ELISA Kit
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P330-Skölj munnen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium azide