Läs mer
Invitrogen™ Human Tau (totalt) ELISA Utrustning
Produktkod. 10233213
Change view
Kvantitet:
2 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
192 tester
96 tester
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10233213 2 x 96 tester 192 tester
10486103 96 tester 96 tester
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10233213 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer KHB0042
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Pre-coated plate, standard, biotinylated detector antibody, Streptavidin-HRP, diluents, wash buffer, chromogen, stop solution, and plate covers.
ELISA
The Human Tau (Totalt) ELISA kvantifierar Hu Tau i humant serum, plasma, buffrad lösning eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant Hu Tau, oberoende av fosforyleringstillstånd. Metodens princip The Human Tau solid-phas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Tau är ett neuronalt mikrotubuli-associerat protein som huvudsakligen finns på axoner. Taus funktion är att främja tubulinpolymerisation och stabilisera mikrotubuli. C-terminalen binder axonala mikrotubuli medan N-terminalen binder neurala plasmamembrankomponenter, vilket tyder på att tau fungerar som ett länkprotein mellan båda. Axonal polaritet är förutbestämd av TAU/MAPT-lokalisering (i neuroncellen) i domänen av cellkroppen som definieras av centrosomen. De korta isoformerna tillåter plasticitet hos cytoskelettet medan de längre isoformerna företrädesvis kan spela en roll i dess stabilisering. I sin hyperfosforylerade form är Tau huvudkomponenten i parade spiralformade filament (PHF), byggstenen för neurofibrillära lesioner i hjärnan med Alzheimers sjukdom (AD). Hyperfosforylering försämrar Taus mikrotubulibindande funktion, vilket resulterar i destabilisering av mikrotubuli i AD-hjärnor, vilket i slutändan leder till degenerering av de påverkade neuronerna. Många serin/treoninkinaser fosforylerar Tau, inklusive GSK-3beta, proteinkinas A (PKA), cyklinberoende kinas 5 (cdk5) och kaseinkinas II. Hyperfosforylerad Tau finns i neurofibrillära lesioner i en rad och andra störningar i centrala nervsystemet såsom Picks sjukdom, frontotemporal demens, kortiko-basal degeneration och progressiv supranukleär pares.
Beställningsinfo
Fraktskick: Våtis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P10636
Analysintervall 31 till 2000 pg/ml
Analyskänslighet <10 pg/mL
Koncentration 31 till 2000 pg/ml
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Cerebrospinalvätska, Supernatant
Målarter Människa
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 4137
Gensymbol DDPAC,FTDP-17 L,MSTD,MTBT1,MTBT2,PPND,PPP1R103,TAU,MAPT
Inkubationstid 4 hr.
Interassay CV 6.5%
Intraassay CV 4.6
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Standard utspädningsbuffert, Biotinylerad detektionsantikropp, Streptavidin-HRP, HRP-spädningsmedel, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Markör Gene Tau
Kvantitet 2 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Cerebrospinalvätska 50μ L, Supernatant 50μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Mål Tau
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 hrs