Läs mer
Invitrogen™ Human Tau (totalt) ELISA Utrustning
Produktkod. 10486103
Change view
Kvantitet:
2 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
192 tester
96 tester
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10486103 96 tester 96 tester
10233213 2 x 96 tester 192 tester
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10486103 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer KHB0041
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8070.00 SEK
    7424.65 SEK / 96 tester
    Save 645.35 SEK
    7% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Pre-coated plate, standard, biotinylated detector antibody, Streptavidin-HRP, diluents, wash buffer, chromogen, stop solution, and plate covers.
ELISA
The Human Tau (Totalt) ELISA kvantifierar Hu Tau i humant serum, plasma, buffrad lösning eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant Hu Tau, oberoende av fosforyleringstillstånd. Metodens princip The Human Tau solid-phas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Tau is a neuronal microtubule-associated protein found predominantly on axons. The function of Tau is to promote tubulin polymerization and stabilize microtubules. The C-terminus binds axonal microtubules while the N- terminus binds neural plasma membrane components, suggesting that tau functions as a linker protein between both. Axonal polarity is predetermined by TAU/MAPT localization (in the neuronal cell) in the domain of the cell body defined by the centrosome. The short isoforms allow plasticity of the cytoskeleton while the longer isoforms may preferentially play a role in its stabilization. In its hyper-phosphorylated form, Tau is the major component of paired helical filaments (PHF), the building block of neurofibrillary lesions in Alzheimer's diseases (AD) brain. Hyper-phosphorylation impairs the microtubule binding function of Tau, resulting in the destabilization of microtubules in AD brains, ultimately leading to the degeneration of the affected neurons. Numerous serine/threonine kinases phosphorylate Tau, including GSK-3beta, protein kinase A (PKA), cyclin-dependent kinase 5 (cdk5) and casein kinase II. Hyper-phosphorylated Tau is found in neurofibrillary lesions in a range and other central nervous system disorders such as Pick's disease, frontotemporal dementia, cortico-basal degeneration and progressive supranuclear palsy.
Beställningsinfo
Fraktskick: Våtis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P10636
Analysintervall 31 till 2000 pg/ml
Analyskänslighet <10 pg/mL
Koncentration 31 till 2000 pg/ml
Innehåll och lagring Pre-coated plate(s), standard or calibrator, detector antibody, HRP conjugate, diluents, wash buffer, substrate(s), and stop solution. Store kit at 2-8°C. See product manual for detailed contents and storage conditions for maximum stability.
Konjugera HRP
Immunoassay Kit Format Sandwich ELISA Kit
Produkttyp ELISA
Provtyp Cerebrospinalvätska, Supernatant
Målarter Människa
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gene Alias AI413597; AW045860; DDPAC; FLJ31424; FTDP17; FTDP-17; G protein beta1/gamma2 subunit-interacting factor 1; map tau; Mapt; MAPTL; MGC138549; microtubule associated protein tau; microtubule-associated protein tau; microtubule-associated protein tau, isoform 4; microtubules; MSTD; Mtapt; MTBT1; MTBT2; Neurofibrillary tangle protein; neurofibrillary tangles; Neuronal Marker; paired helical filament-tau; PHFtau; PHF-tau; PPND; PPP1R103; protein phosphatase 1, regulatory subunit 103; pTau; RNPTAU; Tau; Tau microtubule-associated protein; tau protein; Tau-4; Tau5; Unknown (protein for MGC:134287)AI413597; AW045860; DDPAC; FLJ31424; FTDP17; FTDP-17; G protein beta1/gamma2 subunit-interacting factor 1; map tau; Mapt; MAPTL; MGC138549; microtubule associated protein tau; microtubule-associated protein tau; microtubule-associated protein tau, isoform 4; microtubules; MSTD; Mtapt; MTBT1; MTBT2; Neurofibrillary tangle protein; neurofibrillary tangles; Neuronal Marker; paired helical filament-tau; PHFtau; PHF-tau; PPND; PPP1R103; protein phosphatase 1, regulatory subunit 103; pTau; RNPTAU; Tau; Tau microtubule-associated protein; tau protein; Tau-4; Tau5; Unknown (protein for MGC:134287); DDPAC; FTDP-17L; MSTD; MTBT1; MTBT2; PPND; PPP1R103; TAU; MAPT
Gen-ID (Entrez) 4137
Gensymbol MAPT
Inkubationstid 4 hr.
Interassay CV 6.5%
Intraassay CV 4.6%
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Standard utspädningsbuffert, Biotinylerad detektionsantikropp, Streptavidin-HRP, HRP-spädningsmedel, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne Biotin
Markör Gene Tau
Proteinaliaser Neurofibrillary tangle protein, Paired helical filament-tau, PHF-tau
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Cerebrospinalvätska 50μ L, Supernatant 50μ L
Frakt skick Wet Ice
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Mål Tau
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 hr
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Human Tau (Total) ELISA Kit
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P330-Skölj munnen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: SODIUM AZIDE