Läs mer
Invitrogen™ Novex™ Strömförsörjningsadaptrar
Produktkod. 12357283
Change view
Kvantitet:
1 set
Produktkod. Kvantitet
12357283 1 set
1 options
Produktkod. 12357283 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer ZA10001
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Innehåller
En uppsättning adaptrar och en insexnyckel
De Novex Strömförsörjningsadaptrar tillåter användare att ansluta de täckta strömkablarna på elektroforesenheter till vissa strömförsörjningar.
De Novex Strömförsörjningsadaptrar gör att du kan ansluta de täckta strömledningarna på elektroforesenheter till vissa strömförsörjningar (till exempel vissa strömförsörjningsenheter från Bio-Rad Laboratorier, Thermo Fisher Scientific ).
Följande elektroforesenheter från Invitrogen har täckta strömledningar för att överensstämma med det senaste IEC (International Electrotechnical Commission) och EN (Europeiska) standarder, och minskar risken för elektriska stötar på grund av exponering för ren metall.
• ZOOM IPGRunner Mini-Cell och ZOOM IEF Fractionator
• XCell4 SureLock Midi-cell
• Mini Gel Tank
• XCell SureLock Mini-Cell (har utdragbara strömkablar)
Om du använder någon av ovanstående elektroforesenheter med strömförsörjning som inte är designad för användning med täckta eller indragbara strömkablar, måste du använda Novex Strömförsörjningsadaptrar.
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Innehåller 1 set adaptrar och 1 insexnyckel
För användning med (utrustning) XCell SureLock Mini, ZOOM IPGRunner Mini, XCell4 SureLock Midi, ZOOM IEF Fractionator, Mini Gel Tank
Produktlinje Novex
Kvantitet 1 set