Läs mer
Invitrogen™ ProBond™ Reningssystem
Produktkod. 10504813
Change view
Kvantitet:
6 reningar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10504813 6 reningar Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10504813 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer K85001
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
6 x 2 ml hartskolonner och buffertar för nativ och denaturerande rening; 12 ml ProBond förladdat harts
Designad för rening av rekombinanta proteiner som innehåller en polyhistidin (6xHis) sekvens
  • Använder proprietära ProBond nickelkelaterande harts och levereras med naturliga och denaturerande buffertar för effektiv rening av rekombinanta proteiner under olika förhållanden
His-taggad proteinrening, protein- och peptidrening, proteinprovberedning och proteinrening, proteiner, expression, isolering och analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Suspension
Produkttyp ProBond™ Reningssystem
Innehåll och lagring Sex 2-ml hartskolonner och buffertar för naturlig och denaturerande rening. Tolv milliliter av ProBond™ förladdat harts. Förvara vid +4 °C. Alla reagenser är garanterade stabila i 6 månader när de förvaras på rätt sätt.
Protein Tag Hans Tag
Kvantitet 6 reningar
Produktlinje ProBond