Läs mer
Invitrogen™ Proteinmolekylviktsstandarder (brett spektrum)
Beskrivning
Det breda utbudet av proteinmolekylära standarder för användning som molekylviktsstandarder i SDS-polyakrylamidgelelektrofores.
- Novex Tricine Gels, Novex Tris-Glycin Gels, NuPAGE Bis-Tris Gels, NuPAGE Tris-acetatgeler, SDS-PAGE-geler
1D gelelektrofores, proteingelelektrofores, proteingelfärgning och bildbehandling, proteiner, uttryck, isolering och analys
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i frysen (-5 till -30 °C). |
| Antal markörer | 11 |
| Klar att ladda | Obs |
| Provladdningsvolym | 2μ L |
| Storleksintervall | 6,5 till 205 kDa |
| Gelkompatibilitet | Novex™ Tricine Gels, Novex™ Tris-Glycin Gels, NuPAGE™ Bis-Tris Gels, NuPAGE™ Tris-acetatgeler, SDS-PAGE-geler |
| Molekylvikt (g/mol) | 205, 116, 97, 80, 66, 55, 45, 30, 21, 14, 6,5 kDa |
| Kvantitet | 400μ L |
| Frakt skick | Våt is |
| Produkttyp | Protein Molekylvikt Standard |
| Visa mer |