Läs mer
Invitrogen™ Novex RANTES Människan ELISA Utrustning
Beskrivning
Reglerad vid aktivering Normal T-cell Uttryckt& Utsöndrad (RANTES) är en del av kemokinsuperfamiljen.
Cellanalys, immunanalys, färdig att använda immunanalys
Specifikationer
Specifikationer
| Provtyp | Plasma, Supernatant |
| För användning med (applikation) | Kolorimetrisk |
| Gen-ID (Entrez) | 6352 |
| Kit Innehåll | Antikropp-HRP, Kromogen, Kontroller, Spädningsmedel, Plåtskydd, Förbelagd plåt, Standard, Stoppa lösning, Tvättbuffert |
| Precision | 2pg/mL |
| Kvantitet | 96 analyser |
| Regulatorisk status | Endast för forskningsanvändning (RUO) |
| Mål | Chemokine (CC-motiv) ligand 5 |
| Testtid | 2.5 hr. |