Läs mer
Invitrogen™ Novex™ Snabb Tris-Glycin SDS löpbuffert (10X, 500 ml)
Produktkod. 31904519
Change view
Kvantitet:
5 paket
Produktkod. Kvantitet
31904519 5 paket
1 options
Produktkod. 31904519 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer LC2679
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Invitrogen Novex Rapid Tris-Glycine SDS Running Buffer (10X, 500 ml) ger över 50 % snabbare SDS-PAGE-körtider än traditionella Tris-Glycine-buffertar utan att kompromissa med separationsprestandan. Levereras som en färdig vätska med 12 månaders hållbarhet, förvarad vid 2°till 8 °C.
Invitrogen Novex Rapid Tris-Glycine SDS Running Buffer (10X, 500 ml) är utformad för att avsevärt minska SDS-PAGE:s körtider samtidigt som separationsprestandan bibehålls. Genom att möjliggöra separationer som är över 50 % snabbare än traditionella Tris-Glycine-löpningsbuffertar möjliggör denna snabba buffert effektivare proteinelektrofores utan att kompromissa med bandupplösningen. Levereras som ett färdigt flytande koncentrat, 10X-formatet möjliggör smidig utspädning och konsekvent tillagning, med en hållbarhet på 12 månader när det förvaras kylt vid 28 – °C.
Funktioner och fördelar inkluderar:
  • Mer än 50 % snabbare SDS-PAGE-separationer—minskar avsevärt elektroforesens körtider jämfört med traditionella Tris-Glycine-löpningsbuffertar, vilket påskyndar proteinanalysarbetsflöden
  • Bibehåller separationsprestanda, —snabbare körtider uppnådda med minimal påverkan på bandupplösning och övergripande separationskvalitet
  • Kompatibel med alla Tris-Glycine-geler—designade för användning med Tris-Glycine-gelsystem, inklusive både Novex Tris-Glycine och SureCast handgjutna geler
  • Koncentrerad 10X-färdig—flytande vätska möjliggör enkel utspädning och konsekvent buffertberedning
  • Kylförvaring med definierad hållbarhetsform—kräver förvaring vid 2 –8 °C och erbjuder en hållbarhet på 12 månader för pålitlig rutinmässig användning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Formatera Flaska
Gel typ Tris-glycin
Volym (metrisk) 500 mL
Formulering Snabb Tris-Glycin SDS löpbuffert
För användning med (applikation) SDS-PAGE
Kvantitet 5 paket
Förvaringskrav Förvara vid 2°till 8°grader.
Tillräckligt för Förbereder 5 L löpningsbuffert
Produktlinje Novex
Produkttyp SDS Running Buffer
För användning med (utrustning) Elektroforeskammare