Läs mer
Invitrogen™ Novex™ Snabb Tris-glycin SDS löpbuffert (pulver)
Beskrivning
Invitrogen Novex Rapid Tris-Glycine SDS Running Buffer (Powder) är utformad för att avsevärt minska SDS-PAGE-körtiderna samtidigt som separationsprestandan bibehålls. Genom att möjliggöra separationer som är över 50 % snabbare än traditionella Tris-Glycine-löpningsbuffertar möjliggör denna snabba buffert effektivare proteinelektrofores utan att kompromissa med bandupplösningen. Kompatibel med alla Tris-Glycine-geler, inklusive både prefabricerade och handgjorda format, erbjuder pulverformen flexibel beredning, förvaring i rumstemperatur, två års hållbarhet och är utformad för bekväm rutinanvändning.
Funktioner och fördelar inkluderar:
- Mer än 50 % snabbare SDS-PAGE-separationer—minskar avsevärt elektroforesens körtider jämfört med traditionella Tris-Glycine-löpningsbuffertar, vilket påskyndar proteinanalysarbetsflöden
- Bibehåller separationsprestanda, —snabbare körtider uppnådda med minimal påverkan på bandupplösning och övergripande separationskvalitet
- Kompatibel med alla Tris-Glycine-geler—designade för användning med Tris-Glycine-gelsystem, inklusive både Novex Tris-Glycine och SureCast handgjutna geler
- Pulverformat för flexibel beredning—, förbered ny löpningsbuffert vid behov för att stödja konsekvent elektroforesprestanda och förenkla laboratoriearbetsflöden
- Förvaring i rumstemperatur och ett långtidsholdbart—pulverformat möjliggör bekväm förvaring med två års hållbarhet för förbättrad lagerhantering
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Formatera | Pulver |
| Gel typ | Tris-glycin |
| Formulering | Snabb Tris-Glycin SDS löpbuffert |
| För användning med (applikation) | SDS-PAGE |
| Kvantitet | 5 paket |
| Förvaringskrav | Rumstemperatur |
| Tillräckligt för | Förbereder 5 L löpningsbuffert |
| Produktlinje | Novex |
| Produkttyp | SDS Running Buffer |
| Show More |