Läs mer
Invitrogen™ Novex™ Reversible Membrane Protein Stain Kit
Produktkod. 10276943
Kvantitet:
1 sats
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10276943
Brand: Invitrogen™ IB7710
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Stain Solution: 176mL; Destain Solution 150mL; Eraser Solution: 150mL.
Used for determining protein transfer efficiency after blotting
Quantitative and completely reversible, this stain is compatible for use with both nitrocellulose (NC) and polyvinylidene difluoride (PVDF) membranes.
Protein Gel Electrophoresis, Protein Gel Staining and Imaging, Proteins, Expression, Isolation and Analysis, Western Blotting
Beställningsinfo
Shipping Condition: Room Temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Protein Stain Kit
Innehåll och lagring Stain Solution: 176 ml; Destain Solution 150 ml; Eraser Solution: 150 ml. Store at room temperature
Detekteringsplats In-Blot Detection
Etikett eller färgämne Novex™ Reversible Membrane Protein Stain
Frakt skick Room Temperature
Målmolekyl Protein
Detektionsmetod Colorimetric
Membrankompatibilitet Nitrocellulose, PVDF
Produktlinje Novex
Kvantitet 1 sats