Läs mer
Invitrogen™ Human SAA ELISA Utrustning
Produktkod. 10059202
Kvantitet:
2 x 96 tester
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
192 tester
96 tester
Paket med 5
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10059202
Brand: Invitrogen™ KHA0011
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Pre-coated plate, standard, detector antibody, Streptavidin-HRP, diluents, wash buffer, chromogen, stop solution, and plate covers
ELISA
Human SAA ELISA Kitet kvantifierar humant serumamyloid A i serum, plasma, buffrad lösning eller cellodlingsmedium. Analysen kommer att känna igen både den naturliga 18 kDa isoformen och rekombinant SAA. Metodens princip The Human SAA solid-phase sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Serumamyloid A-familjen omfattar ett antal differentiellt uttryckta apolipoproteiner, akutfas SAA1 och SAA2, varvid den förra är huvudkomponenten i plasma och konstitutiva SAA. Även om levern är det primära stället för syntes av båda SAA-typerna har extrahepatisk produktion rapporterats. In vivo-koncentrationerna ökar med så mycket som 1000 gånger under inflammation. Flera studier har uttryckt dess betydelse vid diagnos och övervakning av olika sjukdomar. Patologiska SAA-värden detekteras ofta i samband med normala CRP-koncentrationer; SAA stiger tidigare och kraftigare än CRP. Nyligen har en bredare syn på SAA:s uttryck och funktion vuxit fram.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P0DJI8
Analysintervall 9,4 till 600 ng/ml
Analyskänslighet 4 ng/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Målarter Människa
För användning med (applikation) Kolorimetrisk detektion
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 6288
Gensymbol PIG4,SAA,SAA2,TP53I4
Inkubationstid 3 hr.
Interassay CV 7.4%
Intraassay CV 6.1
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Standard utspädningsbuffert, Biotinylerad detektionsantikropp, Streptavidin-HRP, HRP-spädningsmedel, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Markör Gene SAA (serumamyloid A)
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 100μ L, Serum 100μ L, Supernatant 100μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Mål SAA
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 3 hrs