Läs mer
Invitrogen™ Human SAA ELISA Utrustning
Beskrivning
Innehåller
Pre-coated plate, standard, detector antibody, Streptavidin-HRP, diluents, wash buffer, chromogen, stop solution, and plate covers
Human SAA ELISA Kitet kvantifierar humant serumamyloid A i serum, plasma, buffrad lösning eller cellodlingsmedium. Analysen kommer att känna igen både den naturliga 18 kDa isoformen och rekombinant SAA. Metodens princip The Human SAA solid-phase sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | P0DJI8 |
| Analysintervall | 9,4 till 600 ng/ml |
| Analyskänslighet | 4 ng/mL |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | ELISA |
| Provtyp | Plasma, Serum, Supernatant |
| Målarter | Människa |
| För användning med (applikation) | Kolorimetrisk detektion |
| För användning med (utrustning) | Kolorimetrisk mikroplattläsare |
| Gen-ID (Entrez) | 6288 |
| Visa mer |