Läs mer
Invitrogen™ Boskap SAA ELISA Utrustning
Produktkod. 10324920
Kvantitet:
96 tester
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10324920
Brand: Invitrogen™ KAA0021
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Boskaps-SAA ELISA Kitet kvantifierar häst-, svin-, katt-, nöt- och hundserumamyloid A (SAA) i serum och plasma. Analysen kommer att känna igen både naturligt och rekombinant SAA. Metodens princip The Livestock SAA solid-phas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Serumamyloid A-familjen omfattar ett antal differentiellt uttryckta apolipoproteiner, akutfas SAA1 och SAA2, varvid den förra är huvudkomponenten i plasma och konstitutiva SAA. Även om levern är det primära stället för syntes av båda SAA-typerna har extrahepatisk produktion rapporterats. In vivo-koncentrationerna ökar med så mycket som 1000 gånger under inflammation. Flera studier har uttryckt dess betydelse vid diagnos och övervakning av olika sjukdomar. Patologiska SAA-värden detekteras ofta i samband med normala CRP-koncentrationer; SAA stiger tidigare och kraftigare än CRP. Nyligen har en bredare syn på SAA:s uttryck och funktion vuxit fram.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P19708,P19857,P35541
Analysintervall 9,4 till 150μ g/ml
Analyskänslighet 1.5μ g/ml
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum
Målarter Hund, Häst, Gris, Bovin
För användning med (applikation) Kolorimetrisk detektion
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 100033905, 100034017, 100525856, 403585, 480749, 616035, 751814
Gensymbol PIG4,SAA,SAA2,TP53I4
Inkubationstid 1.25 hr.
Interassay CV 11.7%
Intraassay CV 5.9
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Standard utspädningsbuffert, HRP-konjugerad detektionsantikropp, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning
Etikett eller färgämne HRP
Markör Gene SAA
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 1μ L, Serum 1μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Mål SAA
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 1 tim 15 min