Läs mer
Invitrogen™ SeeBlue™ Plus2 förfärgad proteinstandard
Produktkod. 10174502
Change view
Kvantitet:
500μ L
Förpackningsstorlek:
500µL
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10174502 500μ L 500µL
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10174502 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer LC5925
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2500.00 SEK
    2024.65 SEK / 500µL
    Save 475.35 SEK
    19% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
500 μL (50 appliceringar på μ10 L vardera) tillhandahålls i en plastflaska. Laddningsbuffert består av Tris-HCl, Formamid, SDS och fenolröd
Låter dig enkelt visualisera proteinmolekylviktsintervall under elektrofores och snabbt utvärdera västerländsk överföringseffektivitet
De SeeBlue™ Plus2 Pre-Stained Standard innehåller 10 proteiner: 8 blåfärgade och 2 med kontrasterande färger, vilket ger lättare bandidentifiering. Den kan användas med NuPAGE™ tris-glycin och tricingeler.
  • 10 polypeptider upplöstes i 8 blå och 2 färgade band i intervallet 4 till 250 kDa (beroende på buffertsystemet)
  • Omedelbar, entydig bandidentifiering
  • Ett format färdigt att använda, —ingen blandning, uppvärmning eller reducering krävs
  • Gelkompatibilitet: Bolt Bis-Tris Plus Gels, NovexTricine Gels, NovexTris-Glycine Gels, NuPAGE Bis-Tris Gels, NuPAGE Tris-acetatgeler
Denna standard är förreducerad och innehåller inga reducerande reagenser i laddningsbufferten.
1D gelelektrofores, proteingelelektrofores, proteingelfärgning och bildbehandling, proteiner, uttryck, isolering och analys, Western blotting
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 500μ L (50 applikationer av 10μ L vardera) tillhandahålls i en plastflaska. Loading Buffer består av Tris-HCl, Formamid, SDS och Fenol Red.
Förvara vid 4 °C.
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Antal markörer 10
Klar att ladda Ja
Storleksintervall 3 till 200 kDa
Gelkompatibilitet Bolt™ Bis-Tris Plus Gels, Novex™ Tricine Gels, Novex™ Tris-Glycin Gels, NuPAGE™ Bis-Tris Gels, NuPAGE™ Tris-acetatgeler
Molekylvikt (g/mol) 198, 98, 62, 49, 38, 28, 17, 14, 6, 3 kDa
Kvantitet 500μ L
Frakt skick Våt is
Produktlinje SeeBlue
Produkttyp Proteinstege
Typ av fläck Blå, Gul, Rosa
Systemtyp Western blotting, SDS-SIDA
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • SEEBLUE PLUS 2 PRE-STAINED STANDARD
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: formamide