Läs mer
Invitrogen™ SeeBlue™ Förfärgad proteinstandard
Codice prodotto. 10237352
Cambia vista
Click to view available options
Kvantitet:
500μ L
Dimensione della confezione:
Varje
Codice prodotto. Kvantitet Dimensione della confezione
10237352 500μ L Varje
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Codice prodotto. 10237352 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore LC5625
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1498.00 SEK
    1318.65 SEK / 500µL
    Save 179.35 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Includes
500 μL (50 appliceringar på μ10 L vardera) tillhandahålls i en plastflaska. Laddningsbuffert består av Tris-HCl, Formamid, SDS och fenolröd
Gör det enkelt att följa utvecklingen av din gelkörning och är ett utmärkt verktyg för att bedöma Western transfer-effektivitet.
De SeeBlue Pre-Stained Standard kan användas med NuPAGE™ tris-glycin och tricingeler.
  • Nio polypeptider som löser sig till skarpa, täta blå band i –intervallet 4 200 kDa (beroende på buffertsystemet)
  • En utmärkt indikator för att bedöma västerländsk överföringseffektivitet
  • Ett format färdigt att använda, —ingen blandning, uppvärmning eller reducering krävs
  • Gelkompatibilitet: Bolt Bis-Tris Plus Gels, NovexTricine Gels, NovexTris-Glycine Gels, NuPAGE Bis-Tris Gels
Denna standard är förreducerad och innehåller inga reducerande reagenser i laddningsbufferten.
1D gelelektrofores, proteingelelektrofores, proteingelfärgning och bildbehandling, proteiner, uttryck, isolering och analys
Order Info
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Innehåll och lagring 500μ L (50 applikationer av 10μ l vardera) tillhandahålls i en plastflaska. Loading Buffer består av Tris-HCl, Formamid, SDS och Fenol Red.
Förvara vid 4 °C.
Färg Blått
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Antal markörer 9
Klar att ladda Ja
Storleksintervall 4 till 200 kDa
Gelkompatibilitet Bolt™ Bis-Tris Plus Gels, Novex™ Tricine Gels, Novex™ Tris-Glycin Gels, NuPAGE™ Bis-Tris Gels
Molekylvikt (g/mol) 198, 62, 49, 38, 28, 18, 14, 6, 3 kDa
Kvantitet 500μ L
Frakt skick Våt is
Produktlinje SeeBlue
Produkttyp Proteinstege
Systemtyp Western blotting, SDS-SIDA
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.