Läs mer
Invitrogen™ Novex™ Sharp Pre-stained Protein Standard
Produktkod. 10640504
Change view
Kvantitet:
2 x 250μ L
Förpackningsstorlek:
500µL
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10640504 2 x 250μ L 500µL
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10640504 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer LC5800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2985.00 SEK
    2387.65 SEK / 500µL
    Save 597.35 SEK
    20% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Novex Sharp Pre-stained Protein Standards tillhandahålls som 2 x 250 μl (totalt 50 applicationer om 10 μl vardera) av färdig standardblandning Novex Sharp Pre-Stained standard loading buffer består av 65 mM Tris pH 6,5, 30 % glycerol, 2 % SDS och 2,5 mM ETDA
Designad för exakt, enkel och bekväm molekylviktsuppskattning av ett brett utbud av molekylviktsproteiner under SDS-PAGE och Western blotting
  • Exakt - skarpa band för noggrann uppskattning av molekylvikten
  • Entydigt - varje band i standarden är förfärgat med en unik färg för enkel tolkning av resultaten
  • Omfattande - ett brett utbud av molekylviktsband bestående av 12 proteiner i intervallet 3,5 till 260 kDa
  • Bekvämt - en färdig att använda formulering eliminerar behovet av att värma, reducera eller lägga till provbuffert före användning
  • Anpassningsbar - lämplig för de flesta geltyper, rekommenderas för användning med Novex™ NuPAGE™ Tris-Glycin och Tricin-geler
  • Gelkompatibilitet: Bolt Bis-Tris Plus Gels, NovexTricine Gels, NovexTris-Glycine Gels, NuPAGE Bis-Tris Gels
De Novex Sharp Protein Standard finns även i ett ofärgat format.
1D gelelektrofores, proteingelelektrofores, proteingelfärgning och bildbehandling, proteiner, uttryck, isolering och analys, Western blotting
Beställningsinfo
Fraktskick: Godkänd för transport på våt eller torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Novex™ Sharp Pre-stained Protein Standards tillhandahålls som 2 x 250μ L (totalt 50 ansökningar av 10μ L vardera) av bruksfärdig standardblandning. De Novex™ Sharp Pre-Stained standardladdningsbuffert består av 65 mM Tris pH 6,5, 30 % glycerol, 2 % SDS och 2,5 mM ETDA.
Förvara vid -20 °C.
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Antal markörer 12
Klar att ladda Ja
Storleksintervall 3,5 till 260 kDa
Gelkompatibilitet Bolt™ Bis-Tris Plus Gels, Novex™ Tricine Gels, Novex™ Tris-Glycin Gels, NuPAGE™ Bis-Tris Gels
Molekylvikt (g/mol) 260, 160, 110, 80, 60, 50, 40, 30, 20, 15, 10, 3,5 kDa
Kvantitet 2 x 250μ L
Frakt skick Godkänd för transport på våt eller torr is
Produktlinje Novex
Produkttyp Proteinstege
Typ av fläck Blå, Gul, Rosa
Systemtyp Western blotting, SDS-SIDA