Läs mer
Invitrogen™ Novex™ Sharp Unstained Protein Standard
Produktkod. 10273723
Change view
Kvantitet:
2 x 250μ L
Förpackningsstorlek:
500µL
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10273723 2 x 250μ L 500µL
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10273723 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer LC5801
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-04-2027
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Designad för exakt, enkel och bekväm molekylviktsuppskattning av ett brett utbud av molekylviktsproteiner under SDS-PAGE och western blotting
  • Exakt - Skarpa band för exakt uppskattning av molekylvikten
  • Omfattande - Ett brett utbud av molekylviktsband bestående av 12 proteiner i intervallet 3,5 - 260 kDa
  • Bekvämt - En färdig att använda formulering eliminerar behovet av att värma, reducera eller lägga till provbuffert före användning
  • Anpassningsbar - Lämplig för de flesta geltyper, rekommenderas för användning med Novex™ NuPAGE™ tris-glycin och tricingeler
  • Kompatibel med vanliga gelfläckar - Fungerar med SimplyBlue™ , Coomassie™ , silver och SYPRO™ färgningsmetod
  • Gelkompatibilitet: NovexTricine Gels, NovexTris-Glycine Gels, NuPAGE Bis-Tris Gels, NuPAGE Tris-acetatgeler, SDS-PAGE-geler
De Novex Sharp Protein Standard finns även i ett förfärgat format.
1D gelelektrofores, proteingelelektrofores, proteingelfärgning och bildbehandling, proteiner, uttryck, isolering och analys
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Innehåll: två injektionsflaskor à 250 stμ L
vardera Förvaringsbuffert: 65 mM Tris (pH 6,8), 30 % glycerol, 2 % SDS, 2,5 mM EDTA, 0,0025 % Coomassie
G-250 Förvaring: Förvara vid mottagandet °vid -20 C
Antal markörer 12
Klar att ladda Ja
Storleksintervall 3,5 till 260 kDa
Gelkompatibilitet Novex™ Tricine Gels, Novex™ Tris-Glycin Gels, NuPAGE™ Bis-Tris Gels, NuPAGE™ Tris-acetatgeler, SDS-PAGE-geler
Molekylvikt (g/mol) 260, 160, 110, 80, 60, 50, 40, 30, 20, 15, 10, 3,5 kDa
Kvantitet 2 x 250μ L
Frakt skick Torr is
Produktlinje Novex
Produkttyp Proteinstege
Typ av fläck Fläckfritt
Systemtyp Western blotting, SDS-SIDA