Läs mer
Invitrogen™ SilverQuest™ Silverfärgningssats
Produktkod. 10543053
Change view
Kvantitet:
1 kit
Produktkod. Kvantitet
10543053 1 kit
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10543053 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer LC6070
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Detta kit innehåller tillräckligt med reagens för att färga 25 minigeler. Innehåller: 250mL Sensibilisator, 25mL Stainer, 250mL Developer, 2mL Developer Enhancer, 250mL Stopper-lösning, 60mL Destainer A, 60mL Destainer B
30 gånger känsligare än färgning med kolloidal Coomassie™ G-250
De SilverQuest™ Silver Staining Kit ger en snabb och enkel metod att silverfärga proteiner och DNA i polyakrylamidgeler. De SilverQuest™ Silver Staining Kit är speciellt utformat för att ge känslig silverfärgning kompatibel med masspektrometrianalys.
  • Hög känslighet med proteindetektion på subnanogramnivå
  • Färgning kompatibel med masspektrometrianalys
  • Snabba och proteinband kan visualiseras inom en timme
  • Lätt att använda, färgkodade lösningar för enkelt färgningsprotokoll
Proteingelelektrofores, proteingelfärgning och bildbehandling, proteiner, uttryck, isolering och analys
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Detta kit innehåller tillräckligt med reagens för att färga
25 minigeler Innehåller:
250 mL Sensibilisator
25 mL Färgmedel
250 mL Framkallare
2 mL Framkallare Enhancer
250 mL Stopplösning 60
mL Destainer A 60
mL Destainer B Förvara
satsen i rumstemperatur (15 °C till 30 °C). Stabil i 6 månader.
Detekteringsplats In-Gel Detektion
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Etikett eller färgämne SilverQuest Silverfläck
Kvantitet 1 kit
Målmolekyl Protein
Produktlinje SilverQuest
Produkttyp Proteingelfärgningssats
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • SilverQuest Silver Staining Kit
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Oxiderande vätskor Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Cancerogenitet Kategorija 1
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dimethylformamide, Silver nitrate, Formaldehyde, Methyl alcohol, Tetrasodium EDTA