Läs mer
Invitrogen™ SilverXpress™ Silverfärgningssats
Beskrivning
Innehåller
Detta kit innehåller tillräckligt med reagenser för att färga 25 minigeler. Innehåller: 125 ml sensibilisator, 125 ml Stainer A, 125 ml Stainer B, 125 ml Developer, 125 ml Stopper-lösning
De SilverXpress™ Silver Staining Kit är ett mycket känsligt silverfärgningskit som ger nanogramLevel-känslighet med minimal bakgrund. Det lätta att följa protokollet kräver mindre total tid än standard Coomassie™ .
- Mycket känslig proteinfärgning
- Kristallklara bakgrunder
Proteingelelektrofores, proteingelfärgning och bildbehandling, proteiner, uttryck, isolering och analys
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Detta kit innehåller tillräckligt med reagens för att färga 25 minigeler Innehåller: 125 mL Sensibilisator 125 mL Färg A 125 mL Färg B 125 mL Framkallare 125 Propplösning Förvara kit vid 2 °C till 8 °C. Stabil i 6 månader vid förvaring under dessa förhållanden. |
| Detekteringsplats | In-Gel Detektion |
| Detektionsmetod | Kolorimetrisk |
| Etikett eller färgämne | SilverXpress Silverfläck |
| Kvantitet | 1 kit |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Målmolekyl | Protein |
| Produktlinje | SilverXpress |
| Produkttyp | Proteingelfärgningskit |
Säkerhet och hantering
- SilverXpress Silver Staining Kit
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- H315-Irriterar huden.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
- MIXTURE LIST-Contain: Silver nitrate, Ammonium hydroxide, Sodium hydroxide, Glutaraldehyde, Formaldehyde