Läs mer
Invitrogen™ SimplyBlue™ SafeStain
Beskrivning
Innehåller
SimplyBlue™ SafeStain is supplied as a 1X ready-to-use staining reagent.
SimplyBlue SafeStain är en färdig att använda, snabb, känslig och säker Coomassie G-250-färgning för visualisering av proteinband på polyakrylamidgeler och på torra PVDF-membran. SimplyBlue SafeStain är helt ofarligt och kräver inte metanol eller ättiksyra fixativ eller avfärgning. Risken för farlig exponering och obehagliga lukter elimineras, vilket skapar en hälsosammare labbmiljö.
Funktioner inkluderar:
• Ett lätt att utföra protokoll som kan slutföras på mindre än tre timmar. För ökad hastighet kan en enkel mikrovågsprocedur genomföras på 12 minuter
• Avfärgning krävs inte men kan utföras med avjoniserat vatten för att uppnå maximal känslighet, särskilt när man utför nedströmsanalyser såsom masspektrometri, eller när en kristallklar bakgrund krävs
• Känslig upptäcka ner till —7 ng protein
• Snabb upptäckt 1—μ g protein på så lite som fem minuter efter färgning
• Bekväm spara värdefull tid genom —att hoppa över reagensberedning med denna färdiga att använda formulering
• Icke-farligt spara pengar —och krångel i samband med farlig frakt och kassering av farligt avfall
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | SimplyBlue™ SafeStain levereras som ett 1X färdigt att använda färgningsreagens. Förvaras vid rumstemperatur. Garanterat hållbar i 6 månader vid korrekt förvaring. Det finns inga HazMat-avgifter förknippade med denna produkt. |
| Detekteringsplats | In-Gel Detektion |
| Färg | Blått |
| Detektionsmetod | Kolorimetrisk |
| Etikett eller färgämne | Coomassie |
| Kvantitet | 3,5 l |
| Målmolekyl | Protein |
| Produktlinje | SimplyBlue |
| Produkttyp | Säker proteinfärgning |