Läs mer
Invitrogen™ StainEase™ Färgningsbrickor
Produktkod. 10093712
Change view
Kvantitet:
2 pack
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10093712 2 pack Varje
1 options
Produktkod. 10093712 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer NI2400
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
StainEase™ Gelfärgningsbrickan kommer med två genomskinliga polykarbonatbehållare, två vita polykarbonatsilar, två genomskinliga polykarbonatlock med handtag och vattentäta locketiketter.
Fläckar och lösningar kan ändras utan att behöva hantera gelen
De StainEase Gelfärgningsbricka är ett bekvämt sätt att jämnt färga minigeler och förhindra att geler går sönder. Färgningsbrickan innehåller en perforerad silinsats som håller gelen och dränerar bort fläcken, ett lock och en yttre behållare. Passar enkelt upp till fyra minigeler.
Proteingelelektrofores, proteingelfärgning och bildbehandling, proteiner, uttryck, isolering och analys
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Innehåll: StainEase™ Gelfärgningsbrickan kommer med två genomskinliga polykarbonatbehållare, två vita polykarbonatsilar, två genomskinliga polykarbonatlock med handtag och vattentäta locketiketter.
Kvantitet 2 pack
Frakt skick Rumstemperatur
Produktlinje StainEase
Produkttyp Färgningsbricka