Läs mer
Invitrogen™ Streptavidin-agaros
Kvantitet:
5 mL
Förpackningsstorlek:
5ml
Beskrivning
Innehåller
Streptavidin Agarose tillhandahålls som 10 ml av en 50 % uppslamning innehållande 5 ml packad gelbädd i 0,01 M natriumfosfat (pH 7,2), 0,15 M NaCl och 0,02 % natriumazid.
- Särskilt användbart som immunutfällningsreagens för antikroppar som inte binder bra till protein A
- Matrisen består av streptavidin kovalent fäst till tvärbundna 4% agarospärlor genom en 15-atoms distansarm
- Streptavidin Agarose kan binda 3 till 8 mg biotinylerad IgG/ml gel
Immunutfällning, protein- och peptidrening, beredning av proteinprov och proteinrening, proteiner, uttryck, isolering och analys
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 10 mg/mL |
| Kvantitet | 5 mL |
| Innehåll och lagring | Streptavidin Agarose tillhandahålls som 10 ml av en 50 % uppslamning innehållande 5 ml packad gelbädd i 0,01 M natriumfosfat (pH 7,2), 0,15 M NaCl och 0,02 % natriumazid. Förvara vid 4 °C. |
| Form | Flytande suspension |
| Produkttyp | Streptavidinagaros |