Läs mer
Invitrogen™ SYPRO™ Ruby Protein Blot Stain
Produktkod. 11590656
Change view
Kvantitet:
200 ml
Förpackningsstorlek:
200ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11590656 200 ml 200ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11590656 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer S11791
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Kompatibel med immunfärgning (Western blotting), mikrosekvensering och masspektrometri
SYPRO™ Rubyprotein-blotfärgning är en mycket känslig, färdig fluorescerande färgning för proteiner på nitrocellulosa- eller PVDF-membran. Färgade proteiner kan ses med en standard UV-transilluminator eller med en laserskanner.
Proteingelelektrofores, proteingelfärgning och avbildning, proteiner, expression, isolering och analys
SYPRO Ruby Protein Blot Stain är en mycket känslig, färdig fluorescerande färgning för proteiner på nitrocellulosa- eller PVDF-membran, vilket gör det enkelt att bedöma effektiviteten av proteinöverföring till bloten och att avgöra om banorna är lika belastade. Det är kompatibelt med immunfärgning (western blotting), mikrosekvensering och masspektrometri. Färgade proteiner kan ses med blå-LED eller UV-transilluminator, eller med bildutrustning med lämpliga filter eller laser.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara i rumstemperatur och skydda mot ljus.
Detekteringsplats In-Blot Detektion
Detektionsmetod fluorescens
Etikett eller färgämne SYPRO Rubin
Kvantitet 200 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Målmolekyl Protein
Produktlinje SYPRO
Produkttyp Proteinblotfärgning