Läs mer
Invitrogen™ Novex™ TBE Gels, 10 %
Beskrivning
Innehåller
Katalognummer för geler hänvisar till en enda låda. En låda innehåller 10 geler.
Novex™ TBE Gels 10% ger högupplöst analys av restriktionsuppslutningar och PCR-produkter. Designad för att köras på XCell SureLock™ Mini-Cell, polyakrylamidgelerna ger skarpa, tydligt upplösta, intensiva band och tillhandahåller separationer av dubbelsträngade DNA-fragment från 35 120 –bp.
Novex TBE-geler finns i en mängd olika brunnsformat och gelprocent och kan färgas med silverfärgning, etidium bromid och SYBR™ Grönfärgningstekniker efter elektrofores.
Fördelar med TBE-geler för nukleinsyraseparation:
• Hög upplösning och känslighet med lägre bakgrundsfärgning
• Kräver∼ 10 % provkoncentration och volym av stora eller agarosgeler
• Effektiv blotting
• Enkel extraktion av DNA från geler
• Gelextraktion stör inte enzymatiska reaktioner
• Exakta och reproducerbara resultat
Formulering TBE-
Novex geler är tillverkade med hög renhet Tris-bas, borsyra, EDTA, akrylamid, bisakrylamid, TEMED och APS .
Rekommenderade buffertar För optimal
prestanda, Novex™ TBE Running Buffer och Novex™ Hi-Density TBE Sample Buffer rekommenderas starkt för användning med dessa geler. Novex Hi-Density TBE Sample Buffer innehåller spårningsfärgämnena Bromophenol Blue och Xylene Cyanol samt densitetsmedlet Ficoll™ , vilket ger skarpare och rakare band än konventionella densitetsmedel.
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | •Katalognummer hänvisar till en enda låda med 10 geler Förvaras vid 4 °C. |
| Beskrivning | Novex TBE Gels, 10%, 10-brunnar |
| Gel Procent | 10% |
| Gel typ | TBE |
| Separationsintervall | 35 till 120 bp |
| Wells | 10-brunn |
| Kvantitet | 10 geler/låda |
| Provtyp | Dubbelsträngat DNA (dsDNA) |
| Frakt skick | Våt is |
| Produkttyp | TBE Gel |
| Visa mer |