Läs mer
Invitrogen™ Novex™ TBE Gels, 6 %
Produktkod. 12085725
Change view
Wells:
1-brunn
10-brunn
12-brunn
15-brunn
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Wells unitSize
12085725 1-brunn Paket med 10
12095725 10-brunn Paket med 10
12005735 12-brunn Paket med 10
12015735 15-brunn Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 12085725 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EC6261BOX
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Katalognummer för geler hänvisar till en enda låda. En låda innehåller 10 geler.
Novex™ TBE Gels 6% är designade för att köras på XCell SureLock™ Mini-Cell och tillhandahåller högupplöst analys av restriktionssmältningar och PCR-produkter.
Novex™ TBE Gels 6% ger högupplöst analys av restriktionsuppslutningar och PCR-produkter. Designad för att köras på XCell SureLock™ Mini-Cell, polyakrylamidgelerna ger skarpa, tydligt upplösta, intensiva band och tillhandahåller separationer av dubbelsträngade DNA-fragment från 65 250 –bp.
Novex TBE-geler finns i en mängd olika brunnsformat och gelprocent och kan färgas med silverfärgning, etidium­ bromid och SYBR™ Grönfärgningstekniker efter elektrofores.
Fördelar med TBE-geler för nukleinsyraseparation:
• Hög upplösning och känslighet med lägre bakgrundsfärgning
• Kräver∼ 10 % provkoncentration och volym av stora eller agarosgeler
• Effektiv blotting
• Enkel extraktion av DNA från geler
• Gelextraktion stör inte enzymatiska reaktioner
• Exakta och reproducerbara resultat
Formulering TBE-
Novex geler är tillverkade med hög renhet Tris-bas, borsyra, EDTA, akrylamid, bisakrylamid, TEMED och APS .
Rekommenderade buffertar För optimal
prestanda, Novex™ TBE Running Buffer och Novex™ Hi-Density TBE Sample Buffer rekommenderas starkt för användning med dessa geler. Novex Hi-Density TBE Sample Buffer innehåller spårningsfärgämnena Bromophenol Blue och Xylene Cyanol samt densitetsmedlet Ficoll™ , vilket ger skarpare och rakare band än konventionella densitetsmedel.
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •Katalognummer hänvisar till en enda låda med 10 geler Förvaras
vid 4 °C.
Beskrivning Novex TBE Gels, 6%, 1-brunn
Gel Procent 6%
Gel typ TBE
Separationsintervall 65 till 250 bp
Wells 1-brunn
Kvantitet 10 geler/låda
Provtyp Dubbelsträngat DNA (dsDNA)
Frakt skick Våt is
Produkttyp TBE Gel
För användning med (utrustning) XCell SureLock Mini-cell