Läs mer
Invitrogen™ Novex™ TBE löpande buffert (5X)
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Beskrivning
Novex™ TBE-geler ger högsta möjliga upplösning för att analysera restriktionsuppslutningar och PCR-produkter. DNA-fragment som sträcker sig från 10 till 3 000 baspar är tydligt upplösta i skarpa, täta band.
- Beredd med 0,5X TBE som gelbuffert
- Tillräckligt för god elektroforetisk separation, men ändå tillräckligt låg för att främja DNA-proteininteraktioner
- TBE och DNA Retardation Gels är utformade för att köras på XCell SureLock™ Mini-cell
Akrylamidgelelektrofores, DNA& RNA-rening& Analys, nukleinsyragelelektrofores& Blotting
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Buffert | Löpande buffert |
| Koncentration | 5 X |
| Innehåll och lagring | Förvara i rumstemperatur |
| Gelkompatibilitet | Polyakrylamidgeler, agarosgeler |
| För användning med (applikation) | Nukleinsyragelelektrofores, blotting |
| Produktlinje | Novex™ |
| Produkttyp | TBE löpande buffert |
| Kvantitet | 1 L |
| Frakt skick | Rumstemperatur |