Läs mer
Invitrogen™ Novex™ TBE-ureageler, 10 %
Produktkod. 12010126
Wells:
10-brunn
12-brunn
15-brunn
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 12010126
Brand: Invitrogen™ EC6875BOX
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Katalognummer för geler hänvisar till en enda låda. En låda innehåller 10 geler. Novex TBE-Urea Gels har en hållbarhet på mellan 4 och 8 veckor beroende på geltyp.
Novex™ TBE-ureageler är denaturerande polyakrylamidgeler som löser enkelsträngade DNA-oligo eller RNA till skarpa, distinkta band.
Novex™ TBE-ureageler är denaturerande polyakrylamidgeler som löser enkelsträngade DNA-oligo eller RNA till skarpa, distinkta band. Dessa 10 % geler är optimerade för analys och rening av produkter från 20 55 –baser, vilket gör dem till ett idealiskt val för syntetisk oligoanalys och rening, RNase Protection Assays (RPA), in vitro transkriptionsstudier och Northern blot-analys.
Novex TBE-Urea Gels kan färgas genom silverfärgning, etidiumbromid och SYBR™ Grönfärgningstekniker efter elektrofores. De kompakta gelerna finns i 6 %, 10 % eller 15 % format och är designade för att köras på XCell SureLock Mini-™Cell.
Fördelar med TBE-Urea Gels:
• Innehåller 7M urea för maximal denaturering
• Utmärkt upplösning för snabb storleks- och renhetsbekräftelse av DNA- eller RNA-oligo
• Hög upplösning av korta enkelsträngade oligonukleotider
• Kräver∼ 10 % provkoncentration och volym av stora eller agarosgeler
• Exakta och reproducerbara resultat
Formulering
Novex TBE-ureageler är gjorda med reagenser med hög renhet, inklusive Tris-bas, borsyra, EDTA, akrylamid, bisakrylamid, TEMED, APS och 7M urea. Strikt kvalitetskontroll säkerställer att geler och buffertar är DNas- och RNas-fria.
Rekommenderade buffertar
För optimal prestanda, Novex™ TBE-urea provbuffertar och Novex™ TBE Running Buffer rekommenderas starkt för användning med dessa geler. För analytiska tillämpningar, Novex TBE-Urea Sample Buffer rekommenderas innehåller urea, densitetsmedlet Ficoll™ , som ger skarpare, rakare band än konventionella densitetsmedel, och spårningsfärgämnena Bromophenol Blue och Xylene Cyanol.
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •Katalognummer hänvisar till en enda låda med 10 geler
• Novex™ TBE-Urea Gels har en hållbarhet på 4 till 8 veckor beroende på geltyp Förvaras
vid 4 °C.
Beskrivning Novex TBE-Urea Gels, 10%, 10-brunnar
För användning med (utrustning) XCell SureLock Mini-cell
Gel Procent 10%
Gel typ TBE-urea
Produkttyp TBE Gel
Separationsintervall 20 till 55 bp
Wells 10-brunn
Kvantitet 10 geler/låda
Provtyp Enkelsträngat DNA Oligos/RNA
Frakt skick Våt is
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • X10 TBE-urea gel Invitrogen(tm) Novex(r) 10 well
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Urea