Läs mer
Invitrogen™ Novex™ TBE-ureageler, 6 %
Produktkod. 12070116
Change view
Wells:
10-brunn
12-brunn
15-brunn
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Wells Förpackningsstorlek
12070116 10-brunn Paket med 10
12080116 12-brunn Paket med 10
12090116 15-brunn Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 12070116 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EC6865BOX
Håll din forskning i rörelse med 3 för 2
Använd kampanjkoden 27970
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Innehåller
Katalognummer för geler hänvisar till en enda låda. En låda innehåller 10 geler. Novex TBE-Urea Gels har en hållbarhet på mellan 4 och 8 veckor beroende på geltyp.
Novex™ TBE-ureageler är denaturerande polyakrylamidgeler som löser enkelsträngade DNA-oligo eller RNA till skarpa, distinkta band.
Novex™ TBE-ureageler är denaturerande polyakrylamidgeler som löser enkelsträngade DNA-oligo eller RNA till skarpa, distinkta band. Dessa 6 % geler är optimerade för analys och rening av produkter som sträcker sig från –25 110 baser, vilket gör dem till ett idealiskt val för syntetisk oligoanalys och rening, RNase Protection Assays (RPA), in vitro transkriptionsstudier och Northern blot-analys.
Novex TBE-Urea Gels kan färgas genom silverfärgning, etidiumbromid och SYBR™ Grönfärgningstekniker efter elektrofores. De kompakta gelerna finns i 6 %, 10 % eller 15 % format och är designade för att köras på XCell SureLock Mini-™Cell.
Fördelar med TBE-Urea Gels:
• Innehåller 7M urea för maximal denaturering
• Utmärkt upplösning för snabb storleks- och renhetsbekräftelse av DNA- eller RNA-oligo
• Hög upplösning av korta enkelsträngade oligonukleotider
• Kräver∼ 10 % provkoncentration och volym av stora eller agarosgeler
• Exakta och reproducerbara resultat
Formulering
Novex TBE-ureageler är gjorda med reagenser med hög renhet, inklusive Tris-bas, borsyra, EDTA, akrylamid, bisakrylamid, TEMED, APS och 7M urea. Strikt kvalitetskontroll säkerställer att geler och buffertar är DNas- och RNas-fria.
Rekommenderade buffertar
För optimal prestanda, Novex™ TBE-urea provbuffertar och Novex™ TBE Running Buffer rekommenderas starkt för användning med dessa geler. För analytiska tillämpningar, Novex TBE-Urea Sample Buffer rekommenderas innehåller urea, densitetsmedlet Ficoll™ , som ger skarpare, rakare band än konventionella densitetsmedel, och spårningsfärgämnena Bromophenol Blue och Xylene Cyanol.
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •Katalognummer hänvisar till en enda låda med 10 geler
• Novex™ TBE-Urea Gels har en hållbarhet på 4 till 8 veckor beroende på geltyp Förvaras
vid 4 °C.
Beskrivning Novex TBE-Urea Gels, 6%, 10-brunnar
Gel Procent 6%
Gel typ TBE-urea
Separationsintervall 25 till 110 bp
Wells 10-brunn
Kvantitet 10 geler/låda
Provtyp Enkelsträngat DNA Oligos/RNA
Frakt skick Våt is
Produkttyp TBE Gel
För användning med (utrustning) XCell SureLock Mini-cell
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 6% TBE-Urea Gels 1.0 mm, 10 Well
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: urea