Läs mer
Invitrogen™ Novex™ TBE-ureageler, 6 %
Produktkod. 12080116
Change view
Wells:
10-brunn
12-brunn
15-brunn
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Wells Förpackningsstorlek
12080116 12-brunn Paket med 10
12070116 10-brunn Paket med 10
12090116 15-brunn Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 12080116 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EC68652BOX
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2925.00 SEK
    2632.65 SEK / Paket med 10
    Save 292.35 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-02-2027
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Katalognummer för geler hänvisar till en enda låda. En låda innehåller 10 geler. Novex TBE-Urea Gels har en hållbarhet på mellan 4 och 8 veckor beroende på geltyp.
Novex™ TBE-ureageler är denaturerande polyakrylamidgeler som löser enkelsträngade DNA-oligo eller RNA till skarpa, distinkta band.
Novex™ TBE-ureageler är denaturerande polyakrylamidgeler som löser enkelsträngade DNA-oligo eller RNA till skarpa, distinkta band. Dessa 6 % geler är optimerade för analys och rening av produkter som sträcker sig från –25 110 baser, vilket gör dem till ett idealiskt val för syntetisk oligoanalys och rening, RNase Protection Assays (RPA), in vitro transkriptionsstudier och Northern blot-analys.
Novex TBE-urea geler kan färgas med silverfärgning, ethidiumbromid och SYBR™ Green färgningstekniker efter elektrofores. De kompakta gelerna finns i 6 %, 10 % eller 15 % format och är designade för att köras på Mini-CellSureLockXCell™.
Fördelar med TBE-ureageler:
  • Innehåller 7M urea för maximal denaturering
  • Utmärkt upplösning för snabba storleks- och renhetsbekräftelser av DNA eller RNA-oligos
  • Hög upplösning hos korta enkelsträngade oligonukleotider
  • Kräver ∼10 % provkoncentration och volym av stora eller agarose geler
  • Exakta och reproducerbara resultat
Formulering
Novex TBE-ureageler tillverkas med högrena reagenser, inklusive Tris-bas, borsyra, EDTA, akrylamid, bisakrylamid, TEMED APS och 7M urea. Strikt kvalitetskontroll säkerställer att geler och buffertar är fria från DNaser och RNas.
Rekommenderade buffertar
För optimal prestanda Novex™ rekommenderas TBE-ureaprovbuffertar och Novex™ TBE Running Buffer starkt för användning med dessa geler. För analytiska tillämpningar Novex rekommenderas TBE-urea Sample Buffer innehålla urea, täthetsmedlet Ficoll™, vilket ger vassare, rakare band än konventionella densitetsmedel, samt spårningsfärgerna Bromophenol Blue och Xylencyanol.
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •Katalognummer hänvisar till en enda låda med 10 geler
• Novex™ TBE-Urea Gels har en hållbarhet på 4 till 8 veckor beroende på geltyp Förvaras
vid 4 °C.
Beskrivning Novex TBE-Urea Gels, 6%, 12-brunnar
Gel Procent 6%
Gel typ TBE-urea
Separationsintervall 25 till 110 bp
Wells 12-brunn
Kvantitet 10 geler/låda
Provtyp Enkelsträngat DNA Oligos/RNA
Frakt skick Våt is
Produkttyp TBE Gel
För användning med (utrustning) XCell SureLock Mini-cell