Läs mer
Invitrogen™ Novex™ TBE-urea provbuffert (2X)
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Beskrivning
För optimal prestanda, Novex™ TBE-Urea Sample Buffer rekommenderas för användning med Novex™ TBE-urea geler.
- Innehåller urea och densitetsmedel Ficoll™
- Ger skarpare, rakare band än konventionella densitetsmedel, plus spårfärger bromfenolblått och xylencyanol
Akrylamidgelelektrofores, DNA& RNA-rening& Analys, nukleinsyragelelektrofores& Blotting
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
Specifikationer
Specifikationer
| Buffert | Provladdningsbuffert |
| Koncentration | 2 X |
| Innehåll och lagring | Förvara vid 2 °C till 8 °C |
| Gelkompatibilitet | Polyakrylamidgeler, agarosgeler |
| För användning med (applikation) | Nukleinsyragelelektrofores, blotting |
| Etikett eller färgämne | Bromfenolblått, Xylencyanol |
| Produktlinje | Novex™ |
| Produkttyp | TBE Provbuffert |
| Kvantitet | 10 mL |
| Frakt skick | Våt is |