Läs mer
Invitrogen™ TGF beta Human Matched Antibody Pair
Matched Antibody Pair
Brand:  Invitrogen™ CHC1683
Produktkod. 10008692
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter »
Innehåller: Antibody Pair Kit contains matched, pre-titred and fully optimized Capture (coating) and Detection Antibodies, 3 vials of Recombinant Standard, Streptavidin-HRP concentrate and technical data sheet.
Kräver : Buffer reagents required to complete reaction available separately (Cat. No. CNB0011).
Beskrivning
Beskrivning
The Human TGFβ Antibody Pair Kit comes with pre-matched antibody pairs, standards, and streptavidin-HRP to develop your own enzyme linked immunosorbent assays (ELISA) to detect and quantify protein levels of human TGFβ. Buffer reagents needed to complete the ELISA reaction are sold separate as a Buffer Kit for Antibody Pairs (Catalog No. CNB0011). The Assay Buffer included in this Buffer Kit can be used as a blocking reagent for ELISA plates as well as a diluent for ELISA standards and samples, detection antibody, and HRP conjugate. Principle of the method ELISAs are designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody is coated to the bottom of the wells of a microplate, which is an overnight process. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. A sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen.
TGF beta-1 (TGFB1, Transforming Growth Factor Beta 1) är en polypeptidmedlem i den transformerande tillväxtfaktor beta-superfamiljen av cytokiner, som finns nästan överallt i vävnader. Transformerande tillväxtfaktor (TGF)-b lagras i den extracellulära matrisen som ett latent komplex med dess pro-domän. Aktivering av TGF beta-1 kräver bindning av aV-integrin till en RGD-sekvens i prodomänen och utövande av kraft på denna domän, som hålls i den extracellulära matrisen av latenta TGF-b-bindande proteiner. Latenta former är komplex av TGF beta-1, en aminoterminal del av TGF-beta-prekursorn, betecknad TGF-LAP (TGF-latensassocierad peptid), och ett specifikt bindande protein, känt som LTBP. TGF beta-1 hjälper till att reglera proliferation, differentiering, vidhäftning, migration i många celltyper. Många celler har TGF beta-receptorer, och proteinet reglerar många andra tillväxtfaktorer positivt och negativt. TGF beta-1 klyvs till en latensassocierad peptid och en mogen TGF beta-1-peptid och finns antingen i en latent form som består av en TGFB1-homodimer, en LAP-homodimer och ett latent TGFB1-bindande protein, eller i en aktiv form som består av en TGF-beta-1-homodimer. Den mogna peptiden kan också bilda heterodimerer med andra TGF beta-familjemedlemmar. Genen för TGF beta-1 är ofta uppreglerad i tumörceller, och mutationer i denna gen resulterar i Camurati-Engelmanns sjukdom och cystisk fibros.
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
HRP
CED, DPD1, LAP, TGFB, TGFbeta
10 x 96 tester
7040
Människa
ELISA Utrustning
P01137
TGFB1
RUO
Capture (coating) Antibody, Detection Antibody, Standard, Streptavidin-HRP
2 °C till 8 °C
Kolorimetrisk mikroplattläsare