Läs mer
Invitrogen™ Vävnadsextraktionsreagens I
Produktkod. 10141153
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10141153 100 ml Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10141153 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer FNN0071
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Lysbuffert för total proteinextraktion från vävnadsprover
Bygg din egen immunoassay, cellanalys, celllys, immunoassays, proteinprovsberedning och proteinrening, proteiner, expression, isolering och analys
Tissue Extraction Reagent I är en färdig Tris-baserad lysbuffert för total proteinextraktion från vävnadsprover genom homogenisering. Celllysater framställda med Tissue Extraction Reagent I är kompatibla med immunoassays såsom ELISA western blat och Luminex assay.
Buffertformulering: 50 mM Tris, pH 7,4, 250 mM NaCl, 5 mM EDTA, 2 mM Na3VO4, 1 mM NaF, 20 mM Na4P2O7, 0,02% NaN3, tvättmedel
Denna celllysbuffert innehåller inga proteashämmare och bör kompletteras med 1 mM PMSF och proteashämmarcocktail (Cat. Nej. A32955) precis före användning.
Vävnadsextraktionsreagens I kan kompletteras med salter, reduktionsmedel eller kelaterande medel vid behov.
Beställningsinfo
Fraktskick: Torris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid 2 °C till 8 °C
Etiketttyp Enzymmärkt
Produkttyp Vävnadsextraktionsreagens
För användning med (applikation) Luminex Analys, Western Blot, Provberedning för ELISA
Kvantitet 100 ml
Frakt skick Torr is