Läs mer
Invitrogen™ TMB kromogenlösning (för ELISA )
Produktkod. 10445723
Change view
Kvantitet:
500 ml
Produktkod. Kvantitet
10445723 500 ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10445723 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 002023
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2640.00 SEK
    2560.65 SEK / 500ml
    Save 79.35 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Kan användas som substrat för pepparrotsperoxidas (HRP) i ELISA
Använd TMB (3,3', 5,5;-tetrametylbensidin) kromogenlösning som medföljer. Ingen utspädning eller ytterligare förberedelse krävs. I närvaro av peroxidas (HRP, POD) kommer TMB att omvandlas till en blå färg som kan avläsas vid OD 650 nm.
Bygg din egen immunanalys, cellanalys, immunanalys
Beställningsinfo
Fraktskick: Våtis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid 2 °C till 8 °C.
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Produkttyp TMB-lösning
Substrat TMB
Substrategenskaper Kemiskt substrat
Typ av substrat HRP (pepparrotsperoxidas) substrat
Kvantitet 500 ml
Frakt skick Våt is