Läs mer
Invitrogen™ ELISA TMB Stabilized Chromogen
For use with all sandwich ELISAs which utilize Horseradish Peroxidase (HRP) as detecting enzyme
564.00 SEK - 3785.00 SEK
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
10523405
Visa dokument
Invitrogen™
SB01
25 mL
564.00 SEK
25ml
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
10354603
Visa dokument
Invitrogen™
SB02
1 L
3785.00 SEK
1 L
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
  • Formulation: Liquid
  • Available in two sizes
  • Detection method: Colormetric
Build Your Own Immunoassay, Cell Analysis, Immunoassays
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer